Learn More
Scientific Industries SI™ Boîte de 6 plaques à clip en métal pouvant accueillir jusqu’à 12 tubes
L’accessoire pour plaque à clip en acier inoxydable se monte facilement sur Roto-Shake Genie, Rotator Genie, Enviro-Genie et Incubator Genie.
Marque: Scientific Industries SI™ SI-1120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Boîte de 6 plaques à clip en métal pouvant accueillir jusqu’à 12 tubes de 10 à 13 mm de diamètre.
- Un maximum de 8 plaques à clip, 4 par côté, peut être fixé à la plateforme magnétique pour une utilisation avec Roto-Shake Genie, Enviro-Genie ou Incubator Genie.
- Un maximum de 12 plaques à clip, 6 par côté, peut être fixé à la plateforme magnétique pour une utilisation avec Rotator Genie.
Spécification
Non autoclavable | |
6 | |
Plaque à clip en métal | |
12 tubes de 10 à 13 mm par plaque à clip | |
Roto-Shake Genie, Enviro-Genie ou Incubator-Genie. | |
Boîte de 6 plaques à clip en métal pouvant accueillir jusqu’à 12 tubes | |
0,39 à 0,51 in | |
12,7 mm | |
139,7 mm | |
3 po | |
Rectangle | |
Fixe |
Plaque à clip | |
Pinces métalliques | |
Acier inoxydable | |
6 plaques à clip pour 12 tubes de 10 à 13 mm chacun | |
Agite ou pivote différentes tailles de tubes et récipients | |
0,39 à 0,51 in | |
10-13 mm | |
0,5 in | |
Clips de 10 à 13 mm | |
76,2 mm | |
Argent | |
de 10 à 13 mm |