Learn More
Scientific Industries SI™ Boîte de 6 plaques à clip en métal pouvant accueillir jusqu’à 3 tubes
L’accessoire pour plaque à clip en acier inoxydable se monte facilement sur Roto-Shake Genie, Rotator Genie, Enviro-Genie et Incubator Genie.
Marque: Scientific Industries SI™ SI-1122
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Boîte de 6 plaques à clip en métal pouvant accueillir jusqu’à 3 tubes de 28 à 30mm de diamètre.
- Un maximum de 8 plaques à clip, 4 par côté, peut être fixé à la plateforme magnétique pour une utilisation avec Roto-Shake Genie, Enviro-Genie ou Incubator Genie.
- Un maximum de 12 plaques à clip, 6 par côté, peut être fixé à la plateforme magnétique pour une utilisation avec Rotator Genie
Spécification
Non autoclavable | |
Clips en métal | |
Acier inoxydable | |
6 plaques à clip pour 3 tubes de 28 à 30 mm chacun | |
Boîte de 6 plaques à clip en métal pouvant accueillir jusqu’à 3 tubes | |
28-30 mm | |
1 po | |
139,7mm | |
76,2 mm | |
Argent |
Plaque à clip | |
Plaque à clip en métal | |
3 tubes de 28 à 30 mm par plaque à clip | |
Roto-Shake Genie, Enviro-Genie ou Incubator Genie | |
1,10 - 1,18 po | |
25,4 mm | |
5,5 po | |
3 po | |
Rectangle | |
Fixe |