Learn More
Thermo Scientific™ μColonnes HPLC PAC™ Neo
Code produit. 17897883 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Comprend:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column
Gamme de produits:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17897883
Marque: Thermo Scientific™ COLNANO110NEOB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Apprenez-en davantage sur vos échantillons protéomiques grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ μPAC™.
Apprenez-en davantage sur vos échantillons protéomiques grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ μPAC™. Notre gamme de colonnes μPAC Neo offre une résolution supérieure à celle de la génération précédente de colonnes μPAC, ce qui vous permet d’extraire la quantité maximale d’informations provenant d’échantillons très complexes à l’aide d’une chromatographie à faible débit. L’installation des colonnes est simple et fiable avec les raccords à serrage manuel Thermo Scientific™ nanoViper™.
La gamme de colonnes μPAC Neo est le choix idéal pour une variété d’expériences protéomiques, notamment la quantification rapide sans marquage, l’identification complète et l’analyse des cellules simples.
Performances et robustesse - Les colonnes μPAC Neo fonctionnent à des pressions modérées, ce qui permet des chemins d’écoulement plus longs qui renforcent les performances et la sensibilité de séparation. Le fonctionnement à des contre-pressions plus faibles prolonge également la durée de vie de la colonne.
Reproductibilité d’une colonne à l’autre - La fabrication unique par micro-usinage de notre gamme de colonnes μPAC Neo produit des colonnes pratiquement identiques. Cela augmente la reproductibilité d’une injection à l’autre et d’une colonne à l’autre, pour une plus grande fiabilité des résultats tout au long de l’étude de recherche.
Ordre parfait du chemin d’écoulement - Les colonnes μPAC Neo sont conçues avec un ordre parfait du chemin d’écoulement, éliminant ainsi les chemins d’écoulement hétérogènes. Le chemin d’écoulement ordonné des colonnes minimise la dispersion jusqu’à la séparation globale, ce qui entraîne des pics chromatographiques plus nets et plus intenses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Double nanoViper
Débit 0,1 à 0,75 µl/min
À utiliser avec Grounding cable
Comprend 110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
Pression max. 6 526 psi (450 bars)
pH 1,5 à 7
Porosité 300 Å
Température 60°C
Phase stationnaire C18
Gamme de produits µPAC Neo
Volume (métrique) 4.5 µL
Matériau de remplissage Puce en silicone
Type de colonne Biopuce à piliers cylindrique
“End-capped” Oui
À utiliser avec (application) Bottom-up Proteomics
Bed Length 110 cm
Bed Width 180 µm
Pillar Diameter 2,5 µm
Pillar Length 16 µm