Learn More
Dostmann Electronic Thermomètre température-humidité P750
Instruments multifonctions robustes, fiables et précis fournissant une haute précision exceptionnelle de ±0,03°C.
Marque: Dostmann Electronic 5000-0750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Instrument de mesure de la température-humidité P750
- Thermomètre portatif haute précision à 1 canal, précision max. +/-0,03°C (pT100)
- Interface USB
- Logiciel Windows DE-Graph en option pour la documentation graphique et tabulaire
- Précision des mesures élevée
- Fonction d’étalonnage intégrée pour équilibrer simplement la tolérance du capteur