Learn More
Lonza™ Kit S pour cellule primaire P3 4D-Nucleofector™ X
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Grande efficacité de transfection dans les cellules primaires.
- Les cellules maintiennent leur fonctionnalité après la transfection.
- Les conditions sont transférables entre le système 4D-Nucleofector™, le système Shuttle™ à 96 puits et le système Nucleofector™ à 384 puits.
- Applications :
- Transfection de nombres de cellules dans la plage de cellules allant de 5 x 104 à 1 x 106.
- Applications à débit moyen.
- Optimisation des conditions de transfection, p. ex. titrations de substrats.
- Ce kit a été déterminé comme optimal pour la transfection des types de cellules suivants :
- Cellules B (humaines)
- CD34 + cellule (humaine)
- Chondrocyte (humain)
- DC (humain)
- DC (souris), mature
- ES (humain), H9
- ES (souris)
- Hépatocyte (humain)
- HMEC (humain)
- Kératinocyte (humain)
- Macrophage (humain)
- Monocytes (humains)
- Neurone (rat), cerveau Hi/Cx
- NHBE (humain)
- RPE (humain)
- Cellule T (humain), stim.
- Cellule T (souris), unstim.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Vector | pmaxGFP™ |
| À utiliser avec (équipement) | Unité 4D-Nucleofector™ X (format 20 μl) |
| À utiliser avec (application) | Transfection efficace de cellules primaires spécifiques, p. ex., cellules T humaines, neurones CD34 ou de rats. |
| Comprend | Solution de cellules primaires P3 Nucleofector™, supplément 1, vecteur pmaxGFP™ (1 μg/μl dans 10 mM de Tris pH 8,0), bandelettes Nucleocuvette™ à 16 puits |
| Nbre de réactions | 32 |
| pH | 7,1 à 7,3 |
| Quantité | 1 kit |