Learn More
Gibco™ CTS™ AIM-V™ Medium, without phenol red, without antibiotics
Première formulation sans sérum disponible dans le commerce pour la prolifération et/ou la manipulation de cellules T, de cellules dendritiques et d’autres cellules primaires ou immortalisées.
195.00€ - 612.00€
Spécification
Contenu et stockage | Le milieu CTS AIM-V est un milieu 1 X sans sulfate de gentamicine, sulfate de streptomycine ou rouge de phénol. |
---|---|
Type de cellule | Cellules NK, cellules T, cellules dendritiques |
Classification | Animal Origin |
Forme | Liquid |
Type de produit | Milieux de cellules souches |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15824058
|
Gibco™
A3830801 |
1 L |
195.00€
1L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17105154
|
Gibco™
A4672701 |
2 L |
612.00€
2L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Dispositif médical de classe II homologué par la FDA et conçu pour les applications de traitement de culture cellulaire et tissulaire ex vivo chez l’humain et fabriqué conformément aux BPFa.
- Il contient de la L-glutamine et est formulé sans rouge de phénol et sans antibiotiques.
- Supplémenté par du sérum AB humain ou des cellules immunitaires SR CTS™ et divers cytokines ou facteurs de croissance selon l’application.
- Fabrication BPFa conforme à la norme 21 CFR part 820
- Utilisation clinique éprouvée comme réactif auxiliaire dans le Provenge™ (sipuleucel-T), le premier vaccin thérapeutique contre le cancer approuvé par la FDA [1]
- Formulé sans sérum défini qui ne contient pas de composants dérivés de bovins au niveau des composants primaires
- Peut également être utilisé pour prendre en charge les cellules tueuses naturelles combinées aux nourricières. Chaque lot de milieu CTS AIM-V est pré-qualifié à l’aide de cellules Jurkat, une lignée de lymphocytes T humains immortalisés, pour garantir des performances constantes.
- Disponible avec la L-glutamine, mais le rouge de phénol, le sulfate de gentamicine et le sulfate de streptomycine ont été éliminés pour satisfaire aux exigences réglementaires mondiales relatives aux matériaux auxiliaires utilisés dans la fabrication de thérapies cellulaires.
- Disponible en flacon de 1 000 ml pour les utilisateurs de petits volumes ainsi qu’en sachet de 10 L pour les utilisateurs de plus grands volumes intéressés par les systèmes fermés.
Spécification
Le milieu CTS AIM-V est un milieu 1 X sans sulfate de gentamicine, sulfate de streptomycine ou rouge de phénol. | |
Animal Origin | |
Milieux de cellules souches | |
Stérilisation par filtration | |
Température ambiante |
Cellules NK, cellules T, cellules dendritiques | |
Liquid | |
Serum-free | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 |