Learn More
Agilent BioTek Distributeur multimode MultiFlo FX
Le MultiFlo FX est un distributeur automatisé de réactifs multi-modes pour les microplaques de 6 à 1536 puits.
sur devis
Spécification
Type de produit | Distributeur pour microplaques |
---|---|
Précision | <5 % à 1 μl, <2,5 % de CV à 5 μl, <2,0 % à 10 μl |
Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
À utiliser avec (application) | Screening primaire/secondaire, stockage de composés, recherche en génomique et protéomique, ELISA, lavage de cellules, fixation, coloration, normalisation du volume ou de la concentration |
À utiliser avec (équipement) | Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8 |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17207829
|
Agilent BioTek
MFXP1-SN |
MFXP1 | 1 bras de module, 1 pompe péristaltique de distribution et 1 cassette à pompe péri avec embouts en plastique |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17217829
|
Agilent BioTek
MFXP2-SN |
MFXP2 | 2 bras de module, 1 pompe péristaltique de distribution et 1 cassette à pompe péri avec embouts en plastique |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17227829
|
Agilent BioTek
MFXP2R-SN |
MFXP2R | Distributeur à canal unique RAD, 2 bras de module, 2 pompes de distribution péristaltique, 1 collecteur RAD et tubulure |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
Le MultiFlo FX est un distributeur automatisé de réactifs multi-modes pour les microplaques de 6 à 1536 puits.Le système intègre plusieurs technologies uniques dans sa conception modulaire, telles que la distribution parallèle, la distribution à accès aléatoire (RAD) et les modules brevetés d’échange automatique de supports (AMX).
Les technologies du distributeur de microplaques MultiFlo FX permettent de nombreuses applications de manipulation de liquides, de la culture cellulaire 2D et 3D aux essais de normalisation de concentration, ELISA, essais à base de microbilles et plus encore.Un MultiFlo FX entièrement configuré remplace jusqu’à cinq manipulateurs de liquides, ce qui permet d’économiser de l’espace, du temps et des budgets d’instrumentation.Le MultiFlo FX permet une automatisation complète du flux de travail dans les applications d’imagerie cellulaire et de biochimie.
Spécification
Distributeur pour microplaques | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8 | |
Distribution (pompe et seringue péri) : Plaques à 96, 384 et 1536 puits standard, profondes et plaques PCR ; Plaque à 6, 12, 24 et 48 puits (à embout de distribution configurable) ; lavage : Plaques standard à 96, 384 puits ; plaques à 6, 12, 24 et 48 puits (avec configuration de collecteur compatible) | |
96 puits, cassette 5 μl, 10 μl/puits : 3 secondes, 96 puits, cassette 5 μl, 20 μl/puits : 3,5 secondes, 384 puits, cassette 5 μl, 5 μl/puits : 6,5 secondes, 384 puits, cassette 10 μl, 10 μl/puits : 8 secondes, 384 puits, cassette 1 μl, 1 μl/puits : 6 secondes, 1536 puits, cassette 1 μl, 1 μl/puits : 21 s | |
43,5 cm | |
20,3 cm | |
29,2 cm | |
6,5 kg | |
100/240 V |
<5 % à 1 μl, <2,5 % de CV à 5 μl, <2,0 % à 10 μl | |
Screening primaire/secondaire, stockage de composés, recherche en génomique et protéomique, ELISA, lavage de cellules, fixation, coloration, normalisation du volume ou de la concentration | |
Écran tactile couleur ; créez, modifiez ou exécutez plusieurs protocoles intégrés | |
Logiciel LHC2 ; LHC2 Secure conforme à la norme 21 CFR Partie 11 (option) ; pilote compatible SiLA (option) | |
17,2 in | |
8 in | |
11,8 in | |
14,3 lb | |
90 W max. |