Learn More
Kimberly-Clark™ Combinaisons respirantes de protection contre les éclaboussures et les particules, bleues et à capuchon, KLEENGUARD™ A50
Catalog Number p-8397070
510.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Combinaisons respirantes à capuchon et à durée de vie limitée avec rabat pour appareil respiratoire. Les combinaisons respirantes de protection contre les éclaboussures et les particules, avec capuchon, KLEENGUARD™ A50 Kimberly-Clark™, bleues, sont conçues pour offrir un confort, une sécurité et une résistance accrus
  • Combinaison à capuchon bleue à durée de vie limitée
  • 25/boîte
  • Offre une protection EPP de catégorie III
  • Rabat et capuche conçus pour faciliter la mise en place d’un appareil respiratoire
  • Offre une protection anti-statique et générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques, les liquides et les particules de poussière
  • Tissu SMS durable avec traitement supplémentaire pour une protection accrue
  • Disponibles en taille S à 3XL
Type de produit Combinaison anti-éclaboussures et anti-particules respirante A50
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau SMS
Couleur Bleu
Type de bouchon Fermeture à glissière à double sens
Type de couture Piqué
Type de protection EPI A50 Catégorie III
Longueur (impériale) 23,4 in
Longueur (métrique) 60 cm
Poids (impériale) 10,802 lb
Poids (métrique) 4,91 kg