Learn More
Ansell™ Combinaisons Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 à capuche
801.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21990" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21990" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Combinaison avec capuche à 2 pièces
- Doubles élastiques aux poignets (manchette intérieure maillé), à la taille et aux chevilles
- Les coutures sont scellées par ultrasons et scotchées
- Couleur orange vif très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
- Double fermeture éclair étanche aux liquides sans avoir besoin d’une bande supplémentaire
- Constitue une barrière à de nombreux produits chimiques organiques et non organiques, ainsi qu’à de nombreux risques biologiques
- Le matériau multi-couches confortable est léger, mais solide et durable
- Protection - Délai de pénétration de >480 minutes contre 14 sur 15 des produits chimiques répertoriés dans la norme EN ISO 6529
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | M |
Matériau | Tissu multicouche |
Couleur | Orange |
Type de taille | Elastiqué |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique, Tricoté |
Type de goulot | A capuche |
Hood Type | Elastique, 2 panneaux |
Type de bouchon | Double fermeture à glissière étanche aux liquides |