Learn More
Invitrogen™ Mini kit d’ARN PureLink™
Offre une méthode simple, fiable et rapide avec colonnes pour l’isolement d’ARN total de haute qualité à partir d’une large variété de sources sans avoir à utiliser des réactifs dangereux comme le phénol
186.00€ - 1466.00€
Spécification
Isolation Technology | Colonne de centrifugation de silice |
---|---|
Temps de purification | 20 min. (Après homogénéisation des échantillons) |
Volume d’élution | 30 à 300 μl |
Type d’échantillon | Bactéries, sang, cellules, plante, tissu, Levures, réactions enzymatiques (digestions de DNase, préparations de marquage/nettoyage d’ARN, IVT), sang, cellules, échantillons végétaux, tissus et levure, Yeast, Enzymatic Reactions |
Type de produit final | ARN total |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10359103
|
Invitrogen™
12183020 |
10 préparations |
186.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13355364
|
Invitrogen™
12183025 |
250 préparations |
1466.00€
250 préparations |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Purification rapide et pratique par colonne
Le mini kit d’ARN PureLink™ permet de rapidement purifier l’ARN total à partir d’une large gamme de types de cellules et de tissus pour un rendement pouvant atteindre 1 000 μg d’ARN purifié à partir d’une seule extraction. L’ARN total de haute qualité peut s’obtenir à partir de quantités de préparation mini à midi, de matériau de départ sans contamination d’ADN génomique.
Purification simplifiée et non toxique de l’ARN
Le mini kit d’ARN PureLink™ associe une lyse non toxique par guanidine-isothiocyanate à la vitesse, à la pureté et à la facilité d’utilisation de la purification avec une membrane de silice. Cette procédure simple et sûre peut en général être réalisée en moins de 20 minutes sans nécessiter d’extraction de phénol ou chloroforme dangereux, de centrifugation de CsCl, de LiCl, ou de précipitation d’alcool.
- Obtenez de l’ARN à haut rendement et de haute intégrité
- Des capacités de purification d’ARN rapides et sans danger
- Un ARN prêt à l’emploi pour de nombreuses applications en aval
Spécification
Colonne de centrifugation de silice | |
30 à 300 μl | |
ARN total | |
RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques | |
Température ambiante | |
Jusqu’à 350 μg |
20 min. (Après homogénéisation des échantillons) | |
Bactéries, sang, cellules, plante, tissu, Levures, réactions enzymatiques (digestions de DNase, préparations de marquage/nettoyage d’ARN, IVT), sang, cellules, échantillons végétaux, tissus et levure, Yeast, Enzymatic Reactions | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Mini | |
Bactéries : ≤109 cellules Sang : ≤0,2 ml Cellules : ≤5 x 107 Plante : ≤250 mg Tissus : ≤ 200 mg Levures : ≤5 x 108 cellules Réactions enzymatiques : ≤1,2 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.