Learn More
Thermo Scientific™ Marqueur d’ADN lambda / HindIII
Effectuez le dimensionnement et la quantification approximative de grands fragments d’ADN double brin dans les gels d’agarose à l’aide de ce marqueur conventionnel composé de 8 bandes nettes.
71.00€ - 281.00€
Spécification
Type de gel | Agarose |
---|---|
Type de produit | Marqueur d’ADN / Hind III |
Prêt à charger | Non |
Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11873943
|
Thermo Scientific™
SM0101 |
5 x 50°µg |
71.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11883943
|
Thermo Scientific™
SM0102 |
25 x 50 μg |
281.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le marqueur d’ADN lambda / HindIII est recommandé pour dimensionner les grands fragments d’ADN double brin linéaires en gels d’agarose. L’ADN lambda est complètement digéré par la ou les enzymes de restriction Thermo Scientitfic appropriées, puis purifié et dissout dans un tampon de stockage. Les fragments d’ADN comportent différentes extrémités cohésives selon les enzymes de restriction utilisées pour la préparation du marqueur.
Le marqueur peut être radiomarqué à l’aide de la polynucléotide kinase T4. Il peut également être radiomarqué ou non radiomarqué avec le fragment de Klenow ou le fragment de Klenow exo- par réaction de remplissage.
Points clés
- Dimensionnement et quantification approximative de grands fragments d’ADN.
- Bandes nettes
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Agarose | |
Marqueur d’ADN / Hind III | |
Non | |
Gels d’agarose |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.