Learn More
Fisherbrand™ Microcentrifugeuse réfrigérée accuSpin 21R
Les microcentrifugeuses Fisherbrand accuSpin 21 avec un rotor de 24 x 1,5/2,0 ml et un couvercle de confinement biologique ClickSeal qui offre une accélération exceptionnelle jusqu’à 21 000 x g en 12 secondes à peine.
Marke: Fisherbrand™
4272.74 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.81
Weitere Details : Poids : 28.00000kg
Beschreibung
- Rotors durables et flexibles
- Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger
- Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger sur une seule couronne, depuis les tubes de 1,5 à 2,0 ml jusqu’aux mini-préparations et colonnes de centrifugation
- Solution de confinement biologique ClickSeal™
- Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique Thermo Scientific ClickSeal
- Conception silencieuse et facile à utiliser
- Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse
- Modèle sobre, léger et compact
- Durable et facile à nettoyer et à entretenir
- Performance silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress
Especificaciones
24 x 1,5/2 ml | |
21 000 x g | |
440 mm | |
Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal | |
Oui |
14 800 tr/min | |
330 mm | |
292 mm | |
230 V | |
Oui |