Learn More
DWK Life Sciences Flacon DURAN™ PURE GLS 80™, à col large
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
714.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21976" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21976" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
10 000 mL
2000 mL
20 000 mL
5000 mL
500 mL
Description
Flacons de haute qualité en verre borosilicaté de type I, GLS 80™, de 500 ml à 20 L, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Les flacons DURAN™ PURE sont fermés avec un couvercle de protection pour éviter toute contamination. Le col du flacon, grâce à son diamètre extérieur de 80 mm, permet de facilement remplir et vider vos flacons. DWK Life Sciences fournit des certificats d’analyse avec chaque livraison, et assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Les flacons DURAN™ PURE sont disponibles avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répondent aux exigences des pharmacopées internationales.
- Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
- Livraison par lot unique
- Certificat d’analyse (CoA)
- Inspection visuelle à 100 %
- Analyse de la résistance hydrolytique selon EP, USP et JP pour chaque lot
- Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
- 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
- de type II
Spécification
Capacité (métrique) | 20 000 mL |
À utiliser avec (application) | Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques photosensibles, stockage et transport d’API sensibles à la lumière, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GLS 80 |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 288 mm |