Learn More
Fisherbrand™ Lunettes de sécurité Visitorspec, revêtues, anti-buée
21.08 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Verre revêtu
Description
Idéales pour protéger les visiteurs dans des milieux industriels ou médicaux.
- Lunettes de sécurité économiques
- Conception 100 % en polycarbonate résistant aux chocs, enveloppante et à verre unique, avec des branches bleues
- Le verre transparent absorbe >99,9 % de la lumière UV nocive
- S’adapte sur les lunettes de vue
- Anti-rayures, anti-buée, anti-statique
Compliance
Conforme aux normes ANSI™ Z87.1-2010.
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ANSI Z87.1-2003. |
Forme | Rectangle |
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antistatique, Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Transparent |
Style des branches | Longueur réglable ; spatule |
Matériau | Polycarbonate (verres) |
Lens Material | Polycarbonate |