Learn More
50 % d’acétonitrile, 47,5 % d’eau et 2,5 % d’acide trifluoroacétique, pour la spectrométrie de masse, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15661700
87.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21961" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Mélange de solvants LabReady™, pour la spectrométrie de masse
Mélanges de solvants LabReady™
  • L’utilisation de mélanges personnalisés vous aide non seulement à réduire les pertes dues à l’erreur humaine, mais également à réduire les coûts d’élimination des matières dangereuses utilisées lors de la préparation des mélanges
  • Honeywell Research Chemicals utilise une technologie exclusive de mélange en boucle fermée, qui élimine les variations, garantissant ainsi la précision de vos mélanges
  • Les mélanges Honeywell LabReady subissent des analyses de sécurité complètes, avec une fiche de données de sécurité fournie pour chaque mélange proposé
  • La technologie de mélange haute précision Honeywell réduit la contamination et l’exposition pendant le processus de mélange, ce qui contribue à minimiser les risques environnementaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetonitrile 50%, Water 47.5% and Trifluoroacetic acid 2.5%
Note relative au nom For mass spectrometry
Point d’éclair <10°C
Quantité 250 mL
CAS 75-05-8, 7732-18-5, 76-05-1
% max. CAS 50.0000%, 47.5000%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C2H3N
Numéro MDL MFCD00001878
Numéro UN UN1648
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nom IUPAC acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Qualité Spectrométrie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile 50%, Water 47.5 % and TFA 2.5%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile, trifluoroacetic acid