Learn More
Bel-Art™ Boîte d’élimination des déchets SP Scienceware™ avec couvercle rabattable
Boite d’élimination sécurisée des déchets de couleur rouge bien visible, adapté aux matières biologiques ou présentant un risque biologique, au verre cassé, aux matières recyclables ou à d’autres déchets
Marque: Bel-Art™ F13197-0000
71.65 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Alert:
Si vous souhaitez utiliser le récipient avec des déchets présentant un risque biologique, une étiquette de risque biologique doit être apposée (non fournie).
Description
- Taille adaptée à un placement sur paillasse ou au sol
- Un couvercle à charnière monobloc empêche tout contact avec le contenu ; Ne laisse pas s’échapper les odeurs ou les contaminants atmosphériques
- En PP moulé pour une longue durée de vie
- Résistant aux perforations, autoclavable à 121 °C (250 °F)
- Compatibles avec les sachets autoclavables 19 × 23 po. (vendus séparément)
- Fixé avec une barre métallique interne en acier inox
Spécification
Couvercle à charnières | |
Rouge | |
Oui | |
22,5 cm | |
Autoclavables | |
12 in | |
11,5 in | |
Récipient de sécurité |
5 gal | |
9 x 12 x 11,5 po (22,5 x 30,5 x 29 cm) | |
29 cm | |
30,5 cm | |
Matières biologiques ou présentant un risque biologique, verre cassé, matières recyclables ou autres déchets | |
9 in | |
Polypropylène |