Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture en verre réutilisables avec bouchon
Catalog Number 15446113
41.53 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité:
169,07 oz, 5 000 ml
17 oz., 500 ml
3,3 oz., 100 ml
33,8 oz., 1000 ml
338,1 oz., 10000 ml
67,62 oz, 2 000 ml
676.3 oz., 20000 mL
8,45 oz., 250 ml
Hauteur (métrique):
100 mm
138 mm
176 mm
225 mm
260 mm
330 mm
410 mm
510 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col:
30 mm
30mm
30 mm
Comporte une bague anti-goutte en PP transparente (naturel), anti-gouttes et remplaçable
Utilisez ces flacons de culture en verre pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les flacons de culture en verre réutilisables Fisherbrand™ avec bouchon sont équipés d’une ouverture large et pratique, de graduations améliorées et d’un anneau de versement en PP. Comporte une bague anti-goutte en PP transparente (naturel), anti-gouttes et remplaçable.
  • Pastille de marquage permanent en émail blanc
  • Bouchon à vis GL 45
  • Sans joint
  • Autoclavables :jusqu’à 140°C
  • Verre borosilicaté
  • Bouchon en PP
Informations sur la commande
Flacons de 2 000 ml et plus : 1/boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 3,3 oz., 100 ml
Capacité (métrique) 100 ml
Capacité (impériale) 3,3 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 2,2 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Comprend Anneau de versement antigoutte en PP transparent
Matériau Verre
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Bleu
Graduations 20 à 80 ml
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 100 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 3,9 in
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 56 mm
Type de bouchon Bouchon à vis