Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
Click to view available options
No. of Places:
1
3
18
30
32
Description
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
- Blocs en alliage d’aluminium
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (métrique) | 18 x 1,5 ml, 10 x 2 ml |
À utiliser avec (équipement) | Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts) |
Matériau | Alliage d’aluminium |
No. of Places | 18 |
Type | Accessoire, bloc |
Comprend | 1,5 ml et 2,0 ml |