Learn More
SI-Analytics™ Titrateur TitroLine™ 7500 KF Trace M2
Améliore la précision grâce à un affichage couleur haute visibilité et à des méthodes standard pour différentes applications. Le titrateur SI Analytics™ TitroLine™ 7500 KF Trace M2 possède des caractéristiques de titration générales mais offre des performances améliorées.
Marque:  SI-Analytics™ 285220870
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
Code produit. 13596600
  • 7195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
  • L’écran couleur peut être facilement visualisé depuis une distance et des angles extrêmes
  • Stocke des résultats via un port USB (formats PDF et CSV)
  • Comprend des méthodes standard pour différentes applications (titre, valeur vide, 1 ou 2 réactif[s] de composant)
  • Le support de titration gère l’ajout de solvants et l’extraction d’échantillons titrés
  • Précision : 0,3 % à 1 mg d’eau
  • Inclut : Titrateur KF coulométrique, champ d’alimentation : unité de titration, électrode de générateur TZ 1752 sans diaphragme, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés, récipient de titration TZ 1754, électrode de platine micro-double KF 11
Spécification
Spécification
RS232
Écran couleur
Logiciel pour PC TitriSoft 3.0
TitroLine 7500 KF trace M2
15,3 cm
1 ppm - 5 % (10 μg à 100 mg)
Coulométrie KF, numéro de brome
Titrateur KF coulométrique, contenu de la livraison : unité de titration, électrode de générateur sans membrane, support de titration avec agitateur et pompe intégrés, récipient de titration, électrode en platine micro-double
10°C à 40°C
29,6 cm