Learn More
Hamilton™ Kit de démarrage pour pré-colonne semi-prép/préparative PRP-X400 (1 support, 1 cartouche), acier inox
Les pré-colonnes peuvent offrir de nombreux avantages lorsqu’elles sont utilisées en amont d’une colonne analytique, préparative ou semi-préparative. Les pré-colonnes sont généralement choisies car elles ont le même emballage que la colonne primaire. Outre les utilisations protectrices, les pré-colonnes peuvent être utilisées comme composants préparatifs sacrificiels.
Marque: Hamilton™ 79131
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Fiche technique
Mode de séparation | Échange de cations |
---|---|
Phase stationnaire | PRP-X400 |
Forme | Kit de cartouche de protection |
Diamètre intérieur du matériel | 4,6 mm |
Longueur du matériel | 20 mm |
Granulométrie | 12-20 µm |
Type du matériau de remplissage | PSDVB / acide sulfonique |
Taille de pré-colonne | Semiprep/Préparatif |
Matériau du matériel | Acier inoxydable |
Pression maximale | 5 000 psi |
Limites de phase mobile | pH 1-13 Modificateur organique aqueuse à 0-100 % |
Classification des composés | Glyphosate |
UOM | 1 support, 1 cartouche |
Spécification
12 à 20 μm | |
20 mm | |
4,6 mm |