Learn More
Méthanol, pour l’analyse de grade de gradient UHPLC, Fisher Chemical
Catalog Number 11357080
22.65 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Méthanol
CO
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Méthanol
CO
  • Efficacité : la cohérence d’un lot à un autre garantit des résultats reproductibles
  • Les faibles niveaux d’acidité et d’alcalinité évitent les interactions avec les échantillons
  • Forme du pic : le faible bruit de fond à 210 nm et 254 nm améliore la forme du pic
  • Vitesse : filtré à 0,1 μm, permettant d’effectuer des analyses plus rapidement à des pressions plus élevées avec moins de risque de blocage de la pompe
  • Sensibilité : sans interférence avec une transmission UV extrêmement élevée pour une résolution et une sensibilité améliorées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 128 hPa at 20°C
Viscosité 0.55cp at 20°C
Poids de la formule 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.