Learn More
Méthanol, Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™
Catalog Number 10767665
129.13 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
4 L
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Méthanol
CO
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
CHEBI:17790
Méthanol
CO
Méthanol, >-99,9 %, CH4O, numéro CAS-67-56-1, alcool de bois, hydroxyde de méthyle, alcool colonial, naphte colombien, naphte de bois, carbinol, alcool méthylique, alcool pyroxylique, esprit de bois, méthylol, 2,5 L
Méthanol, >-99,9 %, CH4O, numéro CAS-67-56-1, alcool de bois, hydroxyde de méthyle, alcool colonial, naphte colombien, naphte de bois, carbinol, alcool méthylique, alcool pyroxylique, esprit de bois, méthylol, 2,5 L
Méthanol
• Méthanol
• Solvant
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
Absorbance ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.2 AU at 220nm, ≤0.4 AU at 214nm, ≤0.5 AU at 210nm
Couleur Incolore
Densité 0.791g/cm³
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 2.5 L
Identification Pass Test
Conditionnement Verre ambré
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté LC-MS & UHPLC-UV
Plage de pourcentage du dosage Assay: 99.9% min by GC
Résidus après évaporation ≤1ppm
Notes de pourcentage du dosage GC
Acide titrable ≤0.0003meq/g
Formule linéaire CH3OH
Base titrable ≤0.0002meq/g
Tension de vapeur 128 hPa at 20°C
Viscosité 0.55cp at 20°C
Eau ≤0.02%
Merck Index 15, 6029
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.