Learn More
Invitrogen™ Tampon de chargement de gel (10X) BlueJuice™
Élaborés pour faciliter le chargement et le suivi des échantillons d’ADN dans les gels de polyacrylamide d’agarose ou natifs
Marque: Invitrogen™ 10816015
57.54 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.00300kg
Includes: 3 flacons de tampon de chargement sur gel BlueJuice™ (10X), 1 ml chacun
Description
- Élaborés pour faciliter le chargement et le suivi des échantillons d’ADN dans les gels de polyacrylamide d’agarose ou natifs
- La concentration recommandée à utiliser avec tous les échantillons d’ADN sur les gels d’agarose est de 2X (tampon en une partie et échantillon en quatre parties)
- La concentration recommandée est 1X pour les gels d’acrylamide
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
• 3 x 1 ml de tampon de chargement de gel BlueJuice 10X Conserver à température ambiante ou à 4°C pendant 6 mois maximum. Pour de plus longues périodes, conserver à -20°C. |
|
10X | |
Bleu de bromophénol | |
1 ml | |
BlueJuice™ |
Tampons de chargement des échantillons | |
Agarose | |
Tampon de chargement de gel | |
Gels d’agarose | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.