Learn More
Corning™ Microplaques en polystyrène transparent à 96 puits Costartrade;, 330 micro;l, avec couvercle
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Nb par paquet:
10, conditionnement en vrac
20/boîte
5/Bte
Emballage individuel
Nbre par carton:
100
100/carton
50 (5 boîtes)
50/carton
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles comme indiqué
Réf. n° 3798 et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilicité pour l’hémagglutination et les tests similaires.
Les numéros Les n°3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n°3841 est fabriqué de façon aseptique.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Surface de culture | 0,32cmsup2/sup |
Array | 8 x 12 |
Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 96 |
Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
Stérilité | Stérile |