Learn More
Thermo Scientific™ Plaque au fond noir / transparent à 96 puits, surface pour la culture cellulaire
Couleur :noire, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle ; Type : Base en polymère optique
Marca: Thermo Scientific™ 165305
414.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21940" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Detalles adicionales : Poids : 2.47500kg
Descripción
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits à fond optique à base de polymère se composent de structures supérieures en polystyrène noires ou blanches avec un film en polystyrène au fond de la plaque. Les plaques sont optimisées pour la fluorescence et la luminescence dans les applications de culture cellulaire et microscopiques.
Les plaques aux structures supérieures blanches ou noires en polystyrène et fonds en polymère ou de type lamelle en verre associent la transparence optique du polystyrène vierge cristallin à une surface idéale pour une vaste gamme d’applications HTS.
- Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
- Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
- Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
- Disponibles en noir pour les études de fluorescence ou en blanc pour les dosages par luminescence et fluorescence ; les deux versions ont un fond transparent.
- Plaque de base en polymère
- Plage de travail, 50 à 200 μl / puits
- Code-barres personnalisé disponible
Informations relatives à la commande :
Les réf. 152040, 152036, 152028 et 152037 sont fabriquées dans un environnement propre.
Especificaciones
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004) | |
8 × 12 | |
Nunc™ | |
Base en polymère optique | |
400 μl | |
50 à 200 ml | |
Culture cellulaire | |
30 |
Avec couvercle | |
10 sachets, 30 boîtes | |
Noir, Fond transparent | |
Polystyrène | |
96 | |
Stérile | |
Plat | |
10 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.