Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F15-6 x 100y pour centrifugeuses Sorvall™ Legend™ X1, XT
Traitez des échantillons jusqu’à 100 ml grâce au rotor angulaire Thermo Scientific™ Fiberlite™ F20-6 x 100 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 75003698
2475.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21988" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 5.49000kg
Description
Traitez des échantillons jusqu’à 100 ml grâce au rotor angulaire à six positions Thermo Scientific Fiberlite F15-6 x 100y.
- Durées écourtées de cycle et augmentation des forces centrifuges grâce aux rotors légers en fibre de carbone
- Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant l’intégrité structurelle des rotors
- Rotor garanti 15 ans
- Capacité : 6 × 100 ml
- Vitesse/FCR max. : 15 000 tr/min/24 652 x g†
Informations de commande :
Adaptateurs pour tubes pour rotor F15-6x100 (vendus séparément) Un kit de remplacement pour joint torique (021-069 -031) est également disponible. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Flacons Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall Legend XT, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, Multifuge™ X3, Megafuge 16, Megafuge 40, SL 16, SL 40 Series, Eppendorf™ 5810/5804 Series et Thermo Scientific Nalgene™.
Recommandé dans les cas suivants :
Pelletisation des bactéries ou des cellules de levures et purification des acides nucléiques et des cellules.
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse
Spécification
Rotor à angles fixes Fiberlite F15-6 x 100y | |
6 x 100 ml | |
15 000 tr/min | |
1536 | |
38 mm | |
25° | |
Faible consommation d’énergie, moins de déchets |
Rotor angulaire fixe | |
24,652 ×g | |
2,5 cm | |
105 mm | |
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 et SL 40F | |
Oui |