Learn More
Fisherbrand™ Tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE
À utiliser pour récupérer les barreaux d’agitation des récipients de mélange. La tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE est résistante aux produits chimiques, inerte et étanche. Le cœur de la tige est doté d’aimants Alnico V.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Code produit. 10226159
  • 27.50€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Inerte et étanche
  • Moulée en PTFE pur approuvé par la FDA
  • Aimants Alnico-V
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
10mm
Retrait des barreaux d’agitation des récipients
Blanc
Barreaux d’agitation PTFE
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
10mm
1 de chaque
450mm