Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés pour solution saline dans un tampon phosphate Oxoid™
Les comprimés pour solution saline dans un tampon phosphate Oxoid (Dulbecco A) sont utilisés pour la préparation d’une solution saline équilibrée sans calcium ni magnésium.
Marque: Thermo Scientific™ BR0014G
61.99 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.09900kg
Description
Les comprimés pour solution saline dans un tampon phosphate Oxoid (Dulbecco A) sont utilisés pour la préparation d’une solution saline équilibrée sans calcium ni magnésium.
Spécification
Comprimés pour solution saline dans un tampon phosphate | |
Réactif | |
Chaque comprimé permet de générer 100 ml |
Comprimé | |
À l’unité |
Pour un usage en laboratoire uniquement