Learn More
Chlorure de p-tolylmagnésium, solution à 2 M (31 % en poids) dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
164.00€ - 1443.00€
Identifiants chimiques
CAS 696-61-7, 109-99-9
Formule moléculaire C7H7ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 150.888
Numéro MDL MFCD00672097
Clé InChI BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
CID PubChem 11829629
Nom IUPAC Magnésium ; Méthylbenzène ; Chlorure
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10186553
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
382721000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™ Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10678024
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
382728000
800 mL Flacon en verre AcroSeal™ Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Chlorure de p-tolylmagnésium, solution à 2 M (31 % en poids) dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals