Learn More
Chlorure de p-toluoyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10666152
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-60-2
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.6
Numéro MDL MFCD00000696
Clé InChI NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
CID PubChem 13405
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthylbenzoyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluoyl chloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion -2.0°C
Couleur Incolore à marron
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 225.0°C to 227.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4COCl
Indice de réfraction 1.5525 to 1.5545
Quantité 250 mL
Beilstein 09,486
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.