Learn More
P-tolunitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10544091
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-85-8
Formule moléculaire C8H7N
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00001827
Clé InChI VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
CID PubChem 7724
Nom IUPAC 4-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolunitrile
Note relative au nom 98%
Point de fusion 26.0°C to 28.0°C
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 103.0°C to 106.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CN
Indice de réfraction 1.5285 to 1.5305
Quantité 100 g
Beilstein 09, 489
Merck Index 15, 9698
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide visqueux