Learn More
Chlorure de p-toluènesulfonyle, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
24.72€ - 661.29€
Identifiants chimiques
CAS 98-59-9
Formule moléculaire C7H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.64
Numéro MDL MFCD00007450
Clé InChI YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
CID PubChem 7397
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10736161
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
139030250
25 g Flacon en verre
24.72€
25g
10443883
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
139031000
100 g Flacon en verre
25.02€
100g
10437720
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
139035000
500 g Flacon en verre
64.32€
500g
10775981
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
139030020
2 kg Flacon en verre
183.92€
2kg
11944581
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
139030100
10 kg Récipient en plastique
661.29€
10kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
98-59-9
190.64
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
7397
CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
C7H7ClO2S
MFCD00007450
tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
Chlorure de 4-méthylbenzènesulfonyle
Spécification
p-Toluenesulfonyl chloride
67.0°C to 69.0°C
134.0°C (10.0 mmHg)
Authentique
C7H7ClO2S
MFCD00007450
01,1179; 03,292; 04,510; 05,676; 06,598; 08,489; 11,536; 13,286
tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 4-méthylbenzènesulfonyle
7397
99+%
98-59-9
Blanc
128°C
99% min
CH3C6H4SO2Cl
11,103
15,9693
Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: hydrolysis to acid, freely soluble in alcohol, benzene and ether
CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
190.64
190.65
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-684-8
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.