Learn More
Acide P-toluènesulfonique monohydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
26.43€ - 331.65€
Identifiants chimiques
CAS | 6192-52-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.213 |
Numéro MDL | MFCD00142137 |
Clé InChI | KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate |
CID PubChem | 521998 |
Nom IUPAC | Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10396780
|
Thermo Scientific Acros
139020050 |
5 g | Bouteille en verre |
26.43€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10455993
|
Thermo Scientific Acros
139021000 |
100 g | Flacon en plastique |
37.29€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10356830
|
Thermo Scientific Acros
139025000 |
500 g | Flacon en plastique |
90.55€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10380004
|
Thermo Scientific
139020025 |
2,5kg | Flacon en plastique |
112.56€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924561
|
Thermo Scientific Acros
139020100 |
10kg | Récipient en plastique |
331.65€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6192-52-5 | |
190.213 | |
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N | |
521998 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O |
C7H10O4S | |
MFCD00142137 | |
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate | |
Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté |
Spécification
p-Toluenesulfonic acid monohydrate | |
6192-52-5 | |
99% | |
CH3C6H4SO3H·H2O | |
01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 | |
Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther et le chloroforme | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O | |
190.213 | |
190.22 | |
Extra pur |
>98.5% (total TSA) | |
100,0°C à 108,0°C | |
C7H10O4S | |
MFCD00142137 | |
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate | |
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté | |
521998 | |
99% | |
180°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'rtecsNumber' : DB7164000
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.