Learn More
Acide paratoluènesulfonique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
22.21€ - 90.25€
Identifiants chimiques
CAS | 6192-52-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.213 |
Numéro MDL | MFCD00142137 |
Clé InChI | KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate |
CID PubChem | 521998 |
Nom IUPAC | Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036506.14 |
25 g |
22.21€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036506.22 |
100 g |
29.45€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036506.36 |
500 g |
90.25€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6192-52-5 | |
190.213 | |
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N | |
521998 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O |
C7H10O4S | |
MFCD00142137 | |
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate | |
Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté |
Spécification
p-Toluenesulfonic acid monohydrate | |
103°C à 106°(anhy) | |
97% | |
MFCD00142137 | |
3568023 | |
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O | |
190.213 | |
190.22 (172.20 Anhydrous) | |
1,24 g/ml | |
Cristalline |
6192-52-5 | |
140°C (20 mm) | |
C7H10O4S | |
UN2585 | |
14,9533 | |
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté | |
521998 | |
97% | |
150°C (302°F) | |
Hygroscopique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H335-H319
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACIDES SULFONIQUES ARYLES, SOLIDES
missing translation for 'einecsNumber' : 203-180-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DB7164000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon