Learn More
Acide p-toluènesulfonique, 12 % dans l’acide acétique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-201236 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10677391
Marque: Thermo Scientific Acros 421222500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104-15-4 | C7H8O3S | 172.198 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonic acid
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 12% in Acetic Acid
CAS 104-15-4, 64-19-7
Point d’ébullition 116.0°C
Formule moléculaire C7H8O3S
Numéro MDL MFCD00064387
Beilstein 11, 97
Concentration 11 to 13% (Alkalimetry)
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Densité 1.0700g/mL
Merck Index 15, 9692
Synonyme p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, tosylic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-methylbenzenesulfonic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC acide méthylbenzènesulfonique-4
Poids moléculaire (g/mol) 172.198
CID PubChem 6101
ChEBI CHEBI:27849
Poids de la formule 172.2
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3825 to 1.3845
Gravité spécifique 1.07
Quantité 250 g
Point d’éclair 41°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonic acid, 12% in acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.