Learn More
Acide p-toluènesulfinique, sel de sodium, hydrate, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10553111
Acide p-toluènesulfinique, sel de sodium, hydrate, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10553111
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10553111
Marque: Thermo Scientific Acros 139011000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207801-20-5
Formule moléculaire C7H7NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.18
Numéro MDL MFCD00149640
Clé InChI KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium p-toluenesulfinate hydrate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, hydrate, c7h7o2s.na.h2o, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-toluenesulphinate monohydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt hydrate, sodium 4-methylbenzenesulfinate hydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt dry wt. , water
CID PubChem 23682957
Nom IUPAC sodium ;4-méthylbenzènesulfinate ; hydrate
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfinic acid,sodium salt hydrate
Note relative au nom 98+%
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C6H4SO2Na·xH2O
Quantité 100 g
Beilstein 11, 9
Fieser 08,488
Merck Index 10, 9360
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 178.18
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfinic acid, sodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Acide p-toluènesulfinique, sel de sodium, hydrate, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >