Learn More
p-Nitrophenyl Phosphate (Disodium Salt, Hexahydrate), Fisher BioReagents
Code produit. 10542965
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Verre ambré
Le P-nitrophényl phosphate convient à une utilisation comme substrat pour la phosphatase alcaline et acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4264-83-9
Formule moléculaire C6H4NNa2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 263.05
Numéro MDL MFCD00007319
Clé InChI VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
CID PubChem 77949
Nom IUPAC disodium 4-nitrophenyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥98.0%
Conditionnement Verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 371
Forme physique Poudre / Solide
Identifiant produit
  • p-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate