Learn More
P-cymène, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10446910
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-87-6
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00008893
Clé InChI HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
CID PubChem 7463
ChEBI CHEBI:28768
Nom IUPAC 1-méthyl-4-propan-2-ylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Cymene
Point de fusion -68.0°C
Densité 0.8540g/mL
Point d’ébullition 176.0°C to 178.0°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4890 to 1.4910
Quantité 1 L
Beilstein 05, II, 322
Merck Index 15, 2760
Gravité spécifique 0.854
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,,benzene and ccl4
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.