Learn More
P-benzoquinone, 98+ %, extra pure, sèche, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
100 g, cuve en verre
Spécification
Spécification
CAS | 106-51-4 |
Point de fusion | 112°C |
Couleur | Jaune |
pH | 4 |
Conditionnement | Cuve en verre |
Formule moléculaire | C6H4O2 |
Numéro MDL | 1591 |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 108.1g/mol |
Forme physique | Solide en poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- p-Benzoquinone
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: quinone