Learn More
P-anisaldéhyde, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309881
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-11-5
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00003385
Clé InChI ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
CID PubChem 31244
ChEBI CHEBI:28235
Nom IUPAC 4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Anisaldehyde
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -1°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1210g/mL
Point d’ébullition 248°C to 249°C
Point d’éclair 116°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CHO
Indice de réfraction 1.5710 to 1.574
Quantité 2.5 L
Beilstein 08,67
Merck Index 15,656
Gravité spécifique 1.121
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: miscible withe alcohol and ether,soluble in 5 volumes of 50% alcohol,soluble in most organic solvents
Viscosité 4.1 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide