Learn More
Welch™ Pompe de combinaison Chemvac P12Z - 301
Cette pompe à palettes puissante crée un vide profond à haut débit. La Welch™ Chemvac P12Z - 301 dégaze les vapeurs dangereuses avec un vide secondaire.
Marque: Welch™ 109031
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend une pompe à palettes à deux étages P 6 Z et une pompe à membrane à deux étages MPC 301 Z
- Convient aux applications de lyophilisation
- Ces deux pompes sont électriques et raccordées au vide
- La pompe à palettes comprend une évacuation avec un séparateur pour la collecte des condensats.
- Fournie avec un bloc d’électrovannes
Specifications
115/230 V 50/60 Hz | |
P 12 Z - 301 | |
420 mm | |
Chemvac Combination Pump System | |
115/230 V |
345 mm | |
50/60 Hz | |
590 mm | |
2 x 10-3 mbar |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction