Learn More
Memmert™ Contrôle de l’oxygène
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ICO150MED
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’ensemble de raccord de N2 comprend un tuyau avec raccord et pince
- Pour contrôler la concentration d’oxygène
- Nécessite un contrôle de microprocesseur actif
Spécification
Spécification
| Précision | 0,001 |
| Description | Plage de réglage 1 % à 20 % O2 |
| À utiliser avec (équipement) | ICO150MED |
| Type | Accessoire, contrôle de l’oxygène |
| À utiliser avec (application) | Contrôle de la concentration en oxygène par l’entrée de N2 |
| Comprend | Jeu de connexions N2 |