Learn More
Invitrogen™ OxPhos Human WB Antibody Cocktail
GREENER_CHOICE
Antibody Cocktail
Marque:  Invitrogen™ 458199
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 10698303
  • 884.00€ / 1 pièce
Description
This product is a cocktail of multiple OxPhos Mouse anti Human antibodies. C-I-20 (ND6) (clone) 20E9DH10C12 - Bovine Complex I This is an optimized premixed cocktail suitable for Western Blotting analysis of the relative levels of the 5 OxPhos complexes in mitochondrial preparations from human sources. These clones were chosen because they are against a subunit that is labile when its complex is not assembled. Moreover, the combination is readily resolved in SDS-PAGE when the appropriate gel conditions are used. C-II-30 (FeS) (clone) 21A11AE7 - Bovine Heart Complex II C-III-Core 2 (clone) 13G12AF12BB11 - Bovine Heart Complex II, III C-IV-II (clone) 12C4F12 -Human Complex IV, subunit II C-V-alpha (clone) 15H4C4 -Bovine Complex V.
Altered levels of assembly can arise from mutations in individual subunits, mutations in assembly factors for the complex(es), mtDNA depletion or as a result of physiological and or pathological changes e.g. hormone treatment, exercise, diet or oxidative stress.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
OxPhos Human WB
Cocktail
1.5 mg/mL
Solution saline tamponnée HEPES avec 0,02 % d’azoture de sodium
Mouse
360 μg
Primary
4°C, do not freeze
Liquid
Western Blot
Cocktail
Unconjugated
12C4F12; 13G12AF12BB11; 15H4C4; 20E9DH10C12; 21A11AE7; OxPhos Complex
IgG fraction
RUO
Human
Antibody
Ig
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt