Learn More
Thermo Scientific™ Poudre d‘extrait de levure Oxoid™, 5 kg
La poudre d’extrait de levure Oxoid est un autolysat de levure séché qui fournit une source nutritive d’azote et de vitamines.
Marque:  Thermo Scientific™ LP0021T
851.78 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10118202
  • 970.00€ / 5kg
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La poudre d’extrait de levure Oxoid est un autolysat de levure séché qui fournit une source nutritive d’azote et de vitamines.
  • Recommandé pour le comptage des plaques des organismes dans l’eau
  • Augmente le rendement des organismes de nombreux milieux ou bouillons de fermentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Poudre d‘extrait de levure
Poudre
Extrait de levure
5 kg