Learn More
Thermo Scientific™ Disques de facteur X Oxoid™
Effectuez l’identification d’Haemophilus spp. avec les disques Thermo Scientific™ Oxoid X Factor.
39.55€ - 117.00€
Spécification
Contenu et stockage | -10°C à -20°C |
---|---|
Description | Disques de facteur X |
Substances à analyser détectables | Sous-esp. d‘Haemophilus |
Type | Disque de facteur X |
Quantité | 50 disques/cartouche |
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11933842
|
Thermo Scientific™
DD0003T |
50 disques/cartouche | 1 carton/boîte |
39.55€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11459858
|
Thermo Scientific™
DD0003B |
50 disques/cartouche | 5 carton/boîte |
117.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Effectuez l’identification d’Haemophilus spp. avec les disques Thermo Scientific™ Oxoid X Factor.
Alertes de commande :
50 disques / cartouches
Spécification
-10°C à -20°C | |
Sous-esp. d‘Haemophilus | |
50 disques/cartouche |
Disques de facteur X | |
Disque de facteur X |