Learn More
Thermo Scientific™ Supplément Vitox Oxoid™
Le supplément d’Oxoid Vitox est utilisé pour la préparation du milieu Thayer Martin et du milieu de la ville de New York pour l’isolement de la Neisseria spp.
Marque: Thermo Scientific™ SR0090H
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le supplément d’Oxoid Vitox est utilisé pour la préparation du milieu Thayer Martin et du milieu de la ville de New York pour l’isolement de la Neisseria spp.
- Contenu : Supplément Vitox (5 flacons) plus liquide de reconstitution (5 flacons)
- Ajouter à la base de gélose GC, réf. CM0367B
Informations de commande :
- Chaque flacon de Vitox plus liquide de reconstitution complète 500 ml de milieu
Inclut :
- Cinq flacons de Vitox et cinq flacons de liquide de reconstitution
Spécification
Supplément Vitox | |
Supplément | |
2 x 5/boîte |
Lyophilisation | |
2 x 5/bte. | |
Chaque flacon permet de fabriquer 2 L de milieu |