Learn More
Thermo Scientific™ Gélose à l’extrait de tryptone-glucose (déshydratée)
Code produit. 10700544
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10700544
Marque: Thermo Scientific™ CM0127B
Avec ce milieu, vous pouvez dénombrer les bactéries dans l’eau et les produits laitiers, mais aussi détecter les organismes thermophiles.
Dénombrez les bactéries dans l’eau et les produits laitiers et détectez les organismes thermophiles grâce à la gélose d’extrait de glucose tryptone Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). Ce milieu est recommandé pour le comptage des plaques d’eau et de produits laitiers1,2. Vous pouvez également utiliser ce milieu pour détecter les bactéries thermophiles dans les produits laitiers.
Utilisez la gélose d’extrait de glucose tryptone pour le dénombrement de l’eau et des produits laitiers et pour la détection d’organismes thermophiles.
Le Comité des méthodes standard de l’American Public Health Association a recommandé d’ajouter du lait stérile à ce milieu uniquement lorsque la dilution de l’échantillon original était supérieure à 1 sur 10. L’ajout de 10 ml d’une solution stérile à 10 % de poudre de lait écrémé LP0031 par litre convient à cet effet.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : AOAC.
Description Gélose d’extrait de glucose tryptone
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 20,8 L
Pour un usage en laboratoire uniquement