Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Todd Hewitt Oxoid™
Préparez l’hémolysine streptococcique antigénique et cultivez les streptocoques avant les groupements sérologiques à l’aide de ce milieu.
Marque: Thermo Scientific™ CM0189B
205.16 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.47250kg
Description
Préparez l’hémolysine streptococcique antigénique et cultivez les streptocoques avant les groupements sérologiques avec le bouillon Thermo Scientific™ Oxoid™ Todd-Hewitt (déshydraté). Le bouillon Todd-Hewitt est une modification facilement reconstituée et déshydratée du milieu initialement décrit par Todd et Hewitt1 pour la production d’hémolysine streptococcique antigénique.
Les streptocoques sont des cocci à Gram-positif, sans catalase, anaérobies facultatifs, qui se regroupent par paires ou en chaînes. Ils provoquent une grande variété de maladies cliniques, telles que pharyngite, scarlatine, otite moyenne, impétigo, méningite, septicémie néonatale, pneumonie, endocardite, ostéomyélite et fasciite nécrosante. L’une des caractéristiques phénotypiques des streptocoques est la réaction hémolytique, généralement classée comme alpha, bêta ou gamma, en fonction de l’aspect des zones autour des colonies sur un milieu de gélose au sang.
Le bouillon Todd Hewitt est recommandé pour la culture des streptocoques hémolytiques du groupe A utilisés pour les études sérologiques.
- Bien tamponné : le milieu est bien tamponné par du phosphate de sodium et du carbonate de sodium pour neutraliser l’acide produit pendant la fermentation du glucose.
- Le bouillon Todd-Hewitt peut être utilisé comme alternative au bouillon de sérum ou au bouillon de digestion à chair de cheval, pour la culture des streptocoques avant le regroupement sérologique2.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Bouillon Todd Hewitt | |
Milieux de culture déshydratés | |
Pour milieu de 13.7 L |
Poudre | |
500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement