Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens de tobramycine Oxoid™
Déterminez la sensibilité des microorganismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité aux antimicrobiens, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
42.80€ - 57.35€
Spécification
Agents antimicrobiens | Tobramycine |
---|---|
Description | Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la tobramycine Oxoid |
Code de l’antibiotique | TOB |
Type de produit | Disques de sensibilité aux antimicrobiens |
Type de test | Sensibilité aux antimicrobiens |
Code produit | Marque | Description | Code de l’antibiotique | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Code de l’antibiotique | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11973872
|
Thermo Scientific™
CT0056B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la tobramycine Oxoid | TOB | 10 µg |
57.35€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11429848
|
Thermo Scientific™
CT1618B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la tobramycine Oxoid | TOB | 30 μg | N/A | ||||
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes AST dont les disques de sensibilité antimicrobienne à la tobramycine Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables et faciles à utiliser.
La simplicité d’utilisation est garantie grâce aux cartouches incassables à ressort, à l’étiquetage facile à lire et aux indicateurs de fin de cartouches.La diffusion sur gélose à l’aide de disques permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Mutation
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Spécification
Tobramycine | |
TOB | |
Sensibilité aux antimicrobiens | |
50 disques / cartouche | |
6 mm |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la tobramycine Oxoid | |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens | |
5 cartouches /bte. | |
50 disques / cartouche |