Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité antimicrobienne de tétracycline Oxoid™
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
51.60€
Spécification
Agents antimicrobiens | Tétracycline |
---|---|
Code de l’antibiotique | TE |
Type de produit | Disques de sensibilité aux antimicrobiens |
Type de test | Sensibilité aux antimicrobiens |
Nb par paquet | 5 cartouches /bte. |
Product Code | Brand | Description | Code de l’antibiotique | Concentration | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | Code de l’antibiotique | Concentration | Price | Quantity & Availability | |||
11963872
|
Thermo Scientific™
CT0054B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la tétracycline Oxoid | TE | 30°µg |
51.60€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST), dont les disques de sensibilité antimicrobienne à la tétracycline Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables et faciles à utiliser.
La simplicité d’utilisation est garantie grâce aux cartouches incassables à ressort, à l’étiquetage facile à lire et aux indicateurs de fin de cartouches.La diffusion sur gélose à l’aide de disques permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Mutation
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Specifications
Tétracycline | |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens | |
5 cartouches /bte. | |
50 disques / cartouche |
TE | |
Sensibilité aux antimicrobiens | |
50 disques / cartouche |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.